Learn More
Orcein, for analysis
Codice prodotto. 11469806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469806 5 g 5g
11459806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469806 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20294.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Red dye used in microscopy as a mordant for the staining of flagella, as well as for detecting elastic tissue in sputum. | CAS: 1400-62-0 | C28H24N2O7 | 500.507 g/mol
It is a red dye used in microscopy as a mordant for the staining of flagella, as well as for detecting elastic tissue in sputum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1400-62-0
Formula molecolare C28H24N2O7
Molecular Weight (g/mol) 500.507
Numero MDL MFCD00062310
InChI Key VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione
PubChem CID 5386447
IUPAC Name 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-methylanilino)-1,9-dimethyldibenzofuran-3,7-dione
SMILES CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Orcein
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in acetone,alcohol,acetic acid (red color),and dilute aqueous alkali (blue-violet color). Insoluble in water.
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Orcein
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Orcein