Learn More
Orcinol, 98%
Codice prodotto. 11924681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11924681 100 g Bottiglia in vetro 100g
10637211 5 g Bottiglia in vetro 5g
10517562 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11924681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 416581000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 504-15-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 504-15-4
Formula molecolare C7H8O2
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Numero MDL MFCD00002291
InChI Key OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orcinol, 3,5-dihydroxytoluene, 5-methylresorcinol, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene, orcin, 5-methyl-1,3-benzenediol, 5-methylresorcin, 3-hydroxy-5-methylphenol, 3,5-toluenediol, 1,3-benzenediol, 5-methyl
PubChem CID 10436
ChEBI CHEBI:16536
IUPAC Name 5-methylbenzene-1,3-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Orcinol
Punto di fusione 105.0°C to 110.0°C
Colore Brown-Pink to Gray-Pink
Punti di ebollizione 290.0°C
Punto d'infiammabilità 159°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,6959
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Orcinol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..