Learn More
Orcinol, 99.6%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11458130 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11458130 50 g
11438130 5 g
11448130 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458130 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210250650
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Identificatori chimici
CAS 63939-65-1
Formula molecolare C11H19IN2O
Molecular Weight (g/mol) 322.19
InChI Key VVLMSCJCXMBGDI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo oxotremorine m, oxotremorine-m, 3h oxotremorine-m, n,n,n-trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-yn-1-aminium, trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-ynyl azanium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl-2-butyn-1-aminium, 2-butyn-1-aminium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, chembl23957, spectrum_001982, tocris-1067
PubChem CID 3027782
IUPAC Name trimethyl-[4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-ynyl]azanium;iodide
SMILES C[N+](C)(C)CC#CCN1CCCC1=O.[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Orcinol
Colore Tan to White
Intervallo percentuale saggio ∽ 98%
Quantità 50 g
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 99.6%
Forma fisica Powder