Learn More
Orcinol Monohydrate, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10459180 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 10459180
Marca: Fisher Chemical O/0351/46
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 6153-39-5
Punto di fusione 56°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 290°C
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C7H10O3
Numero MDL 149092
Quantità 25 g
Sinonimo 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
InChI Key NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
IUPAC Name 5-methylbenzene-1,3-diol;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 142.154
PubChem CID 3083941
Peso formulazione 142.15g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Orcinol monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.