missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Orexin A (human, rat, mouse)

Codice prodotto. 16466777
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16466777 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16466777 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY106224

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Orexin A human, rat, mouse, a 33 amino acid excitatory neuropeptide, orchestrates diverse central and peripheral processes. Orexin A human, rat, mouse is a specific, high-affinity agonist for G-protein-coupled receptor OX1R. Orexin A human, rat, mouse has a role in the regulation of feeding behavior. Orexin A human, rat, mouse is an effective anti-nociceptive and anti-hyperalgesic agent in mice and rats.

Specifica

Purezza 99.15%
CAS 205640-90-0
Content And Storage Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 3561.1 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.