Learn More
Org-26576, MedChemExpress
Descrizione
Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Org-26576 |
| CAS | 1026791-61-6 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C11H12N2O2 |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N2[C@](CCC2)([H])COC3=NC=CC=C13 |
| Molecular Weight (g/mol) | 204.23 |
| Peso formulazione | 204.23 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only