Learn More
Org 27569, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495618
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495618 10 mg 10mg
16481787 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16495618 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13288
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress Org 27569 is a potent CB1 receptor allosteric modulator, which increases agonist binding, yet blocks agonist-induced CB1 signaling.
Org 27569 is a potent CB1 receptor allosteric modulator, which increases agonist binding, yet blocks agonist-induced CB1 signaling.
Specifica
Materiale o nome chimico Org 27569
CAS 868273-06-7
Colore Pink
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H28ClN3O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 52.2 mg/mL (127.33 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C2=C1)NC(C(NCCC3=CC=C(C=C3)N4CCCCC4)=O)=C2CC
Molecular Weight (g/mol) 409.95
Peso formulazione 409.95
Percent Purity 98.18%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only