missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Organophosphorus Pesticides Mixture 580 400 μg/mL in Acetone:Hexane, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30327326
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30327326 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30327326 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000580AH

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Anilazine∣Atrazine∣Azinphos-methyl∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Disulfoton∣EPN∣Ethoprophos∣Famphur∣Fenchlorphos∣Fensulfothion∣Fenthion∣Malathion∣Merphos∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Naled∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Propazine∣Prothiophos∣Simazine∣Sulfotep∣Sulprofos∣Thionazin∣Trichloronate
CAS 961-11-5, 101-05-3, 1912-24-9, 86-50-0, 2921-88-2, 56-72-4
Nomi componenti o analita (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Anilazine∣Atrazine∣Azinphos-methyl∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Disulfoton∣EPN∣Ethoprophos∣Famphur∣Fenchlorphos∣Fensulfothion∣Fenthion∣Malathion∣Merphos∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Naled∣O,O,O-Triethylphosphorothioate∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Propazine∣Prothiophos∣Simazine∣Sulfotep∣Sulprofos∣Thionazin∣Trichloronate
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone/Hexane
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (EZ)-Tetrachlorvinphos 400 μg/mL∣Anilazine 400 μg/mL∣Atrazine 400 μg/mL∣Azinphos-methyl 400 μg/mL∣Chlorpyrifos 400 μg/mL∣Coumaphos 400 μg/mL∣Demeton (O+S) 400 μg/mL∣Diazinon 400 μg/mL∣Dichlorvos 400 μg/mL∣Dimethoate 400 μg/mL∣Disulfoton 400 μg/mL∣EPN 400 μg/mL∣Ethoprophos 400 μg/mL∣Famphur 400 μg/mL∣Fenchlorphos 400 μg/mL∣Fensulfothion 400 μg/mL∣Fenthion 400 μg/mL∣Malathion 400 μg/mL∣Merphos 400 μg/mL∣Mevinphos 400 μg/mL∣Monocrotophos 400 μg/mL∣Naled 400 μg/mL∣O,O,O-Triethylphosphorothioate 400 μg/mL∣O,O-TEPP 400 μg/mL∣Parathion-ethyl 400 μg/mL∣Parathion-methyl 400 μg/mL∣Phorate 400 μg/mL∣Propazine 400 μg/mL∣Prothiophos 400 μg/mL∣Simazine 400 μg/mL∣Sulfotep 400 μg/mL∣Sulprofos 400 μg/mL∣Thionazin 400 μg/mL∣Trichloronate 400 μg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.