Learn More
MedChemExpress Oridonin
Codice prodotto. 16462336
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462336 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16462336 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0004
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Oridonin (NSC-250682), a diterpenoid isolated from Rabdosia rubescens, acts as an inhibitor of AKT, with IC50s of 8.4 and 8.9 μM for AKT1 and AKT2; Oridonin possesses anti-tumor, anti-bacterial and anti-inflammatory effects.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 364.43 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 28957-04-2
Product Type Natural Products
Purezza 98.86%
Solubilità DMSO : 125 mg/mL (343.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Sinonimo NSC-250682∣ Isodonol
Bersaglio Akt∣Bacterial
Quantità 500 mg