Learn More
MedChemExpress Oridonin
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 364.43 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 28957-04-2 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.86% |
| Solubilità | DMSO : 125 mg/mL (343.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Sinonimo | NSC-250682∣ Isodonol |
| Bersaglio | Akt∣Bacterial |
| Show More |