Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Flat Surface Refillable Epoxy Bodied Combination pH Electrode
Codice prodotto. 10468932
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Screw Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore unitSize
10468932 BNC Pezzo
10448722 Screw Cap Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10468932 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 8135BN
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measure flat, soft, moist, semi-solid or small volume samples with epoxy body flat surface pH electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Flat Surface Electrodes have a uniquely designed, flat sensing bulb that allow for reliable pH measurement on samples such as paper, textiles, skin, meat, cheese, or in agar gel plates.
The 8135BN ROSS Combination Flat Surface pH Electrode measures pH of soft, moist surfaces — both solid and semi-solid —such as agar gel plates, meats, bread dough and similar samples. With drift less than 0.002 pH per day and minimized restandardization, this electrode works in extreme cases of samples varying from one another by 50°C or more.
  • Material: Epoxy body
  • pH range: 0 to 14
  • Temperature range: 0° to 100°C
  • Internal reference: ROSS
  • Junction: Glass fiber
  • Dimensions: 120 × 12mm
  • pH precision: 0.01
  • Fill solution: Orion 810007
  • Cap diameter: 16mm
  • Small samples are available in micro sample dish
  • Flat surface tip
Includes: One 60 ml bottle of ROSS fill Solution, 810007 and spout cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Con connettore BNC
Tipi di connettore BNC
Giunzione Fibra di vetro
Materiale Corpo in resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH combinato a superficie piatta, connettore BNC
Deriva <0.002 pH/giorno
Tipo di soluzione di riempimento 3M KCl
Da utilizzare con (apparecchiatura) pHmetro standard, connettore BNC
Riferimento interno ROSS
Precisione 0.01
Requisiti di stoccaggio Conservazione per brevi periodi (fino a una settimana): Immergere l'elettrodo in soluzione per elettrodo pH ROSS, n. cat. 810001 o soluzione di conservazione standard per elettrodo pH, n. cat. 910001. Per prestazioni migliori dell'elettrodo, utilizzare soluzione di conservazione per elettrodo pH ROSS. Conservazione prolungata (più di una settimana): Riempire la camera di riferimento e chiudere bene il foro di riempimento. Coprire il bulbo di misura e la giunzione di riferimento con il cappuccio protettivo, guaina o bottiglia di conservazione contenente poche gocce di soluzione di conservazione. Prima di ricominciare a utilizzare l'elettrodo, prepararlo come un nuovo elettrodo.
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 39 in
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm