Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ Single Junction Epoxy Bodied Reference Electrode
Codice prodotto. 10101021
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10101021 110 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10101021 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 900100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    212.40€ / pezzi 1
    Risparmia 52.60€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Precisely measure with ion-selective electrodes using this sleeve-type Ag/AgCl reference electrode.
™™™
Informazioni per l'ordinazione:
Reference electrode Orion 900100 is recommended for all pH and ion-selective measurements except for those:
  • In dilute solutions where the ion to be measured is contained in the filling solution of the Orion 900100
  • In solutions where an ion in the filling solution would introduce an electrode interference
  • In solutions where a species is present which forms a precipitate with an ion contained in the filling solution of the Orion 900100
For these samples, the double junction reference electrode, Orion 900200, with an appropriate intermediate filling solution, is recommended.
When filled with Orion 900001 Filling Solution, the Orion 900100 matches the potential characteristics of a conventional KCl saturated calomel electrode.
Consigliato per:
  • Many ISE determinations
  • Routine pH measurements with Orion 910100 Electrodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 900100 Sure-Flow Reference Half Cell Electrode
Tipi di connettore BNC
Giunzione Sure-Flow Sleeve Junction
Materiale Epoxy
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Half Cell Reference Electrode
Elettrodo Elettrodo di riferimento a giunzione singola
Tipo di soluzione di riempimento Orion 900001 Filling Solution
Da utilizzare con (applicazione) Determinazioni con elettrodi ionoselettivi
Da utilizzare con (apparecchiatura) ISE Indicating Sensor Half Cells
Riferimento interno Ag/AgCl
Elettrolita di riferimento Soluzione equitrasferente con Ag/AgCI
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm