Learn More
Thermo Scientific™ Orion™Single Junction Glass Bodied Combination pH Electrode
Codice prodotto. 10421741
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC impermeabile
Screw Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore unitSize
10421741 BNC impermeabile Pezzo
10273061 Screw Cap Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10421741 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9102BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    216.90€ / pezzi 1
    Risparmia 41.10€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Capture accurate measurements of a variety of samples types, including solvents, with Orion™ glass body pH electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Chloride Refillable Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. They are available in chemically resistant glass bodies and best suited for general purpose samples.
Includes:
  • 60ml bottle of Orion filling solution, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Con connettore BNC impermeabile
Tipi di connettore BNC impermeabile
Giunzione Ceramica
Materiale Corpo in vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Combination Ag/AgCl pH Electrode, glass body, BNC waterprood connector
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard pH Meter, BNC connector
Riferimento interno Ag/AgCl
Inclinazione Da 92 a 102%
Requisiti di stoccaggio Conservazione per brevi periodi (fino a una settimana): Immergere l'elettrodo in soluzione per elettrodo pH, Cat. N. 910001. Conservazione prolungata (più di una settimana): Riempire la camera di riferimento e chiudere bene il foro di riempimento. Coprire il bulbo di misura e la giunzione di riferimento con il cappuccio protettivo, guaina o bottiglia di conservazione contenente poche gocce di soluzione di conservazione. Prima di restituire l'elettrodo da usare, prepararlo come nuovo elettrodo.
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 39 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm