Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Codice prodotto. 10204728
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC (Waterproof)
E DIN Waterproof
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
1.5 m
3 m
6 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
10204728 BNC (Waterproof) 3 m Pezzo
10212401 BNC 1 m Pezzo
10590533 BNC (Waterproof) 1.5 m Pezzo
11792817 BNC (Waterproof) 6 m Pezzo
11712827 E DIN Waterproof 1 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10204728 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9107WMMD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    233.10€ / pezzi 1
    Risparmia 50.90€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 20-11-2026
La sonda per pH con compensazione automatica della temperatura Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-in-1 è tanto versatile da essere indicata per l'utilizzo sia sul campo che in impianti.
La sonda per pH con compensazione automatica della temperatura Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-in-1 è tanto versatile da essere indicata per l'utilizzo sia sul campo che in impianti. Contiene un elettrodo con riempimento in gel, a bassa manutenzione con ATC integrata.
Caratteristiche:
  • Materiale: corpo in resina epossidica a garanzia di robustezza
  • Intervallo di pH: 0 to 14
  • Intervallo di temperatura: °°
  • Tipo di riferimento: Giunzione Ag/AgCl: stoppino
  • Il prodotto è dotato di un sistema di riferimento interno sigillato di tipo Ag/AgCl
Prodotto consigliato per l'impiego con:
&& 
&
110 x 12mm, Cap diameter: 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Triode pH/ATC
Da utilizzare con (applicazione) The Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-in-1 pH/automatic temperature compensation probe has a low maintenance gel filled electrode with built-in ATC.For field or plant use.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dual Star, Orion STAR A111, Orion STAR A121, Orion STAR A211, Orion STAR A221, Orion STAR A321, Versa Star
Materiale Resina epossidica
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo pH/ATC Probe, BNC Waterproof Connector
Intervallo di pH 0 to 14
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm
Giunzione Stoppino
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Tipi di riferimento Ag/AgCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Tipi di connettore BNC (Waterproof)
Lunghezza (sistema metrico) cavo 3 m