Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Refillable Epoxy Bodied Combination pH Electrode
Codice prodotto. 10136620
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC-to-USS adapter is required with this product as a onetime purchase. Part Number: 13-641-890
Screw Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore unitSize
10136620 BNC-to-USS adapter is required with this product as a onetime purchase. Part Number: 13-641-890 Pezzo
10577591 Screw Cap Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10136620 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9156BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    165.60€ / pezzi 1
    Risparmia 31.40€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Confidently maneuver and measure in the field or on the plant floor with Orion™ refillable epoxy body electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Chloride Refillable Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. They are available is epoxy bodies for ruggedness and best suited for general purpose samples and drinking water.
Comprende:
  • 60ml bottle of Orion electrode fill solution, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione General purpose combination pH electrode with epoxy body and waterproof BNC connection
Tipi di connettore BNC-to-USS adapter is required with this product as a onetime purchase. Part Number: 13-641-890
Giunzione Fibra di vetro
Materiale Corpo in resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Combination pH Electrode, BNC waterproof connector
Tipo di soluzione di riempimento 4M KCl with Ag/AgCl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH Orion
Riferimento interno Ag/AgCl
Precisione 0,02
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm