Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Refillable Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Codice prodotto. 10255313
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Mini-DIN
Unit Size:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipi di connettore Unit Size
10255313 Mini-DIN Pezzo
10490633 BNC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10255313 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 9157BNMD
Spedizione stimata: 15-03-2027
Utilizza questa sonda altamente versatile sul campo o all'interno dell'impianto.
La sonda per pH/ATC Thermo Scientific™ Orion™ 9157BNMD Triode™ 3-in-1 è tanto versatile da essere indicata per l'utilizzo sul campo e in impianti.
Caratteristiche:
  • Materiale: corpo in resina epossidica
  • Intervallo pH: da 0 a 14
  • Intervallo di temperatura: da 0° a 90 °C
  • Giunzione: fibra di vetro
  • Riferimento tipo: Ag/AgCl
  • È dotato di un sistema di riferimento interno Ag/AgCl, riferimento sigillato
Comprende:
  • Un flacone da 60sml della soluzione di riempimento 900011
Dimensioni:
  • Dimensioni: 120 x 12 mm
  • Diametro tappo: 16 mm
Garanzia: 12 mesi dalla data di acquisto da parte dell'Acquirente o 18 mesi dalla data di  spedizione da parte del Venditore, a seconda di quale sia la prima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Connettore mini DIN; giunzione a fibra di vetro; riempibile
Tipi di connettore Mini-DIN
Giunzione Fibra di vetro
Materiale Resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo pH/ATC Probe, Mini-DIN connector
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'uso sul campo o sugli impianti.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Orion Star Series Meters
Riferimento interno Ag/AgCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm