Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Refillable Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
Codice prodotto. 10490633
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Mini-DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10490633 BNC Pezzo
10255313 Mini-DIN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10490633 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9157BN
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Utilizza questa sonda altamente versatile sul campo o all'interno dell'impianto.
La sonda per pH/ATC Thermo Scientific™ Orion™ 9157BNMD Triode™ 3-in-1 è tanto versatile da essere indicata per l'utilizzo sul campo e in impianti.
Orion™ Single Junction Electrodes provide a reliable option for routine pH measurement. These silver chloride electrodes are available in a variety of styles and provide accurate measurements of typical samples.
Solutions required
Electrode storage solution
  • 910001 pH electrode storage solution, 475 mL bottle
pH buffers
  • 910168 pH 1.68 buffer, NIST traceable, 475 mL
  • 910104 pH 4.01 buffer, color coded red, NIST traceable, 475 mL
  • 910105 pH 5.00 buffer, color coded orange, NIST traceable, 475 mL
  • 910686 pH 6.86 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
  • 910107 pH 7.00 buffer, color coded yellow, NIST traceable, 475 mL
  • 910918 pH 9.18 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
  • 910110 pH 10.01 buffer, color coded blue, NIST traceable, 475 mL
  • 910112 pH 12.46 buffer, NIST traceable, 475 mL
  • 910199 Standard All-in-One pH buffer kit, includes pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers, 475ml each, pH electrode storage solution, 475ml, and 12 mm electrode storage bottle
pH cleaning solution kit
  • 900020 Cleaning solution A and C, 30 mL each. B and D, 60 mL each
Warranty period
  • 12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione BNC connector; Glass fiber junction; Refillable
Tipi di connettore BNC
Giunzione Fibra di vetro
Materiale Epoxy
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo pH/ATC Probe, BNC connector
Da utilizzare con (applicazione) ideal for field or plant use.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard pH Meter, BNC connector
Riferimento interno Ag/AgCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm