Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Epoxy Bodied Temperature Probes
Codice prodotto. 10716344
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
3.5 mm Phono Jack
8-pin DIN
Mini-DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10716344 Mini-DIN Pezzo
10160921 8-pin DIN Pezzo
10100691 3.5 mm Phono Jack Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10716344 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 927005MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00€
    251.10€ / pezzi 1
    Risparmia 70.90€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Get fast, accurate measurements in lab or field with this ATC Probe, which automatically corrects pH measurements for variation in electrode slope.
Get fast, accurate measurements in the lab or field with the Thermo Scientific™ Orion™ 927005MD Epoxy ATC Probe. This instrument automatically corrects pH measurements for variation in electrode slope due to temperature change.
Warranty period
12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Connettore MiniDIN (ATC)
Accuracy ±1 °C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Orion Star Series Meters
Materiale Resina epossidica
Temperatura (sistema metrico) operativa 0 - 80 °C
Tipo ATC Probe
Intervallo di pH 0 to 14
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.2 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 6 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32°F to 176°F
Tipi di connettore Mini-DIN