Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Glass Bodied Temperature Probes
Codice prodotto. 10010263
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
3.5 mm Phono Jack
8-pin DIN
Mini-DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore unitSize
10010263 3.5 mm Phono Jack Pezzo
10685091 8-pin DIN Pezzo
10325013 Mini-DIN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10010263 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 927006
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Automatically correct pH measurements for variation in electrode slope due to temperature change with this glass ATC probe.
Automatically correct pH measurements for variation in electrode slope due to temperature change with the Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD Glass ATC Probe. Available with three different connector options.
Note: Three different models are available to accommodate different Orion meters. MiniDIN version is compatible with older meters with use of an adapter cable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±1°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Orion Star Series Meters
Materiale Glass
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 100°C
Tipo ATC Probe
Intervallo di pH 0 to 14
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32°F to 212°F
Tipi di connettore 3.5 mm Phono Jack
Requisiti di stoccaggio Store in air
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ATC PROBE ORION(TM) PERPHECT
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone