Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Glass Bodied Temperature Probes
Codice prodotto. 10325013
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
3.5 mm Phono Jack
8-pin DIN
Mini-DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10325013 Mini-DIN Pezzo
10685091 8-pin DIN Pezzo
10010263 3.5 mm Phono Jack Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10325013 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 927006MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    241.20€ / pezzi 1
    Risparmia 63.80€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Automatically correct pH measurements for variation in electrode slope due to temperature change with this glass ATC probe.
Automatically correct pH measurements for variation in electrode slope due to temperature change with the Thermo Scientific™ Orion™ 927006MD Glass ATC Probe. Ideal for solutions that contain organic solvents.
Warranty period
12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±1°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Orion Star, Orion Star A, Orion Versa Star
Materiale Glass
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 100°C
Tipo ATC Probe
Intervallo di pH 0 to 14
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32°F to 212°F
Tipi di connettore Mini-DIN
Requisiti di stoccaggio Store in air