Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaction/Digestion Tubes and Liquid Reagents
Codice prodotto. 11742188
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Ammonia
COD
COD High Range
COD Low Range
COD Mid Range
Fluoride
Manganese
Nitrate
Nitrogen, Total
Phosphate
pH
Range:
0 to 150 mg/L O2
0 to 1500 mg/L O2
0 to 15000 mg/L O2
0.01 to 0.7 mg/L Mn
0.02 to 1.1 mg/L P
0.02 to 1.6 mg/L P
0.02 to 2.5 mg/L N
0.05 to 2 mg/L F
0.06 to 5 mg/L PO4
0.5 to 25 mg/L N
1 to 30 mg/L N
1 to 50 mg/L N
5 to 150 mg/L N
6.5 to 8.4 pH
Dimensione della confezione:
25 tests
Pezzo
pezzi 100
pezzi 2
pezzi 25
pezzi 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Range unitSize
11742188 COD 0 to 15000 mg/L O2 pezzi 25
11742218 Fluoride 0.05 to 2 mg/L F pezzi 50
11757757 pH 6.5 to 8.4 pH pezzi 2
15169192 Manganese 0.01 to 0.7 mg/L Mn pezzi 100
15189192 Nitrogen, Total 0.5 to 25 mg/L N pezzi 50
15199192 Nitrogen, Total 5 to 150 mg/L N pezzi 50
15109202 Phosphate 0.02 to 1.1 mg/L P pezzi 50
15119202 Phosphate 0.02 to 1.6 mg/L P pezzi 50
15179192 Nitrate 1 to 30 mg/L N pezzi 50
15129192 Ammonia 1 to 50 mg/L N pezzi 50
15199182 Ammonia 0.02 to 2.5 mg/L N pezzi 50
15129202 Phosphate 0.06 to 5 mg/L PO4 pezzi 50
11722188 COD 0 to 1500 mg/L O2 25 tests
11762188 COD 0 to 150 mg/L O2 25 tests
15904012 COD High Range 0 to 15000 mg/L O2 Pezzo
15914012 COD Low Range 0 to 150 mg/L O2 Pezzo
15924012 COD Mid Range 0 to 1500 mg/L O2 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11742188 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CODHP0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.05€
    62.73€ / pezzi 25
    Risparmia 12.32€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Perform colorimetric testing including fluoride, COD, total nitrogen and total phosphate using the Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Liquid Reagents, Digestion and Reaction Tubes.
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Digestion Tubes, Reaction Tubes and Liquid Reagents with Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Digestion and reaction tubes contain the precise amount of reagent, are made of special optical glass and fit the Orion™ AQUAfast COD165 thermoreactor. Digestion tubes measure COD, total nitrogen and total phosphate. Reaction tubes measure ammonia, nitrate and phosphate. Liquid reagents mix quickly and easily in solution and measure fluoride (SPADN), hydrazine and pH.
Changes in nutrient levels can alter the delicate balance in ecosystems and contaminate drinking water. Tube tests make it easy to determine concentrations of species in samples.
Digestion tube tests and reaction tube tests are preprogrammed in the Orion AQ3700 meter. Some of the listed tests have only liquid components, like our AC2009 SPADNS test for fluoride, and some have liquid and powder or liquid and tablet reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione AQUAfast COD 0-15000 ppm digestion tubes
Formato Digestion Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast
Include 25 Dichromate/H2SO4 Digestion Tubes
Quantità 25 Tubes
Range 0 to 15000 mg/L O2
Accessori raccomandati AQUAfast COD165 Thermoreactor (Cat. No. COD165)
Metodo test Dichromate/H2SO4
Tipo COD