Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Reaction/Digestion Tubes and Liquid Reagents
Perform colorimetric testing including fluoride, COD, total nitrogen and total phosphate using the Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Liquid Reagents, Digestion and Reaction Tubes.
51.10€ - 265.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11742218
|
Thermo Scientific™
AC2009 |
AQUAfast fluoride SPADNS liquid reagent, 50 tests | 0.05 to 2mg/L F |
132.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11757757
|
Thermo Scientific™
AC3001 |
AQUAfast pH liquid dropper reagent, 30 tests | 6.5 to 8.4 pH |
51.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15169192
|
Thermo Scientific™
AC4P54 |
AQUAfast manganese LR reagent powder & liquid set, 50 tests | 0.01 to 0.7mg/L Mn |
63.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15189192
|
Thermo Scientific™
ACD004 |
AQUAfast total nitrogen LR digestion tubes, 50 pack | 0.5 to 25mg/L N |
142.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15199192
|
Thermo Scientific™
ACD007 |
AQUAfast total nitrogen HR digestion tubes, 50 pack | 5 to 150mg/L N |
155.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15109202
|
Thermo Scientific™
ACD095 |
AQUAfast phosphate (total) digestion tubes, 50 pack | 0.02 to 1.1mg/L P |
164.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15119202
|
Thermo Scientific™
ACD095AH |
AQUAfast phosphate (acid hydrolysable) digestion tubes, 50 pack | 0.02 to 1.6mg/L P |
135.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15179192
|
Thermo Scientific™
ACR007 |
AQUAfast nitrate reaction tubes, 50 pack | 1 to 30mg/L N |
90.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15129192
|
Thermo Scientific™
ACR011 |
AQUAfast ammonia HR reaction tubes, 50 tubes | 1 to 50mg/L N |
99.60€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15199182
|
Thermo Scientific™
ACR012 |
AQUAfast ammonia LR reaction tubes, 50 tubes | 0.02 to 2.5mg/L N |
110.00€
pezzi 50 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15129202
|
Thermo Scientific™
ACR095 |
AQUAfast phosphate (ortho) reaction tubes, 50 pack | 0.06 to 5mg/L PO4 |
101.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11722188
|
Thermo Scientific™
CODH00 |
AQUAfast COD 0-1500 ppm digestion tubes, 25 pack | 0 to 1500mg/L O2 |
65.00€
25 tests |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11742188
|
Thermo Scientific™
CODHP0 |
AQUAfast COD 0-15000 ppm digestion tubes, 25 pack | 0 to 15000mg/L O2 |
65.00€
pezzi 25 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11762188
|
Thermo Scientific™
CODL00 |
AQUAfast COD 0-150 ppm digestion tubes, 25 pack | 0 to 150mg/L O2 |
65.00€
25 tests |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15904012
|
Thermo Scientific™
CODH150 |
AQUAfast Digestion Tubes, Range: 0 to 15000 mg/L O2, COD High Range | 0 to 15000 mg/L O2 |
265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15914012
|
Thermo Scientific™
CODL150 |
AQUAfast COD 0-150 ppm digestion tubes, 150 pack | 0 to 150 mg/L O2 |
265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15924012
|
Thermo Scientific™
CODM150 |
AQUAfast COD 0-1500 ppm digestion tubes, 150 pack | 0 to 1500 mg/L O2 |
265.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Digestion Tubes, Reaction Tubes and Liquid Reagents with Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Digestion and reaction tubes contain the precise amount of reagent, are made of special optical glass and fit the Orion™ AQUAfast COD165 thermoreactor. Digestion tubes measure COD, total nitrogen and total phosphate. Reaction tubes measure ammonia, nitrate and phosphate. Liquid reagents mix quickly and easily in solution and measure fluoride (SPADN), hydrazine and pH.
Changes in nutrient levels can alter the delicate balance in ecosystems and contaminate drinking water. Tube tests make it easy to determine concentrations of species in samples.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.