Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Ion Selective Electrodes
Codice prodotto. 11986089
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC (Waterproof)
None
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ISE Meter, Module 972001
Misuratori ISE
Orion 900100, Module 932001
Tipo:
Elettrodo ionoselettivo combinato
Half-Cell Calcium Electrode
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo unitSize
11986089 BNC (Waterproof) ISE Meter, Module 972001 Elettrodo ionoselettivo combinato Pezzo
10587211 None Misuratori ISE Elettrodo ionoselettivo combinato Pezzo
12033363 BNC Orion 900100, Module 932001 Half-Cell Calcium Electrode Pezzo
10599701 None Misuratori ISE Elettrodo ionoselettivo combinato Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11986089 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9720BNWP
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measure calcium ions in aqueous solutions simply, accurately and economically.
Measure calcium in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Electrodes.
A separate reference electrode is unnecessary with this electrode, making it convenient to use with small samples.
Related Products:
  • Calibration standards: 922006 (0.1 M CaCl2); 923206 (100ppm)
  • Required ISA: 932011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC (Waterproof)
Descrizione Combination Calcium Electrode with Waterproof BNC Connector
Giunzione La giunzione a flusso libero Sure-Flow garantisce potenziali stabili e senza deriva
Da utilizzare con (apparecchiatura) ISE Meter, Module 972001
Tipo Elettrodo ionoselettivo combinato