Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodi combinati per pH Orion™ serie Economy
Codice prodotto. 10111261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC impermeabile
Tipo:
Combination pH Electrode
Non riempibile
Tipo di punta:
Flask
Flat Surface
Semi-micro
Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Tipo Tipo di punta unitSize
10111261 BNC impermeabile Non riempibile Standard Pezzo
10314191 BNC Combination pH Electrode Semi-micro Pezzo
10329930 BNC Combination pH Electrode Flask Pezzo
10597781 BNC Combination pH Electrode Flat Surface Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10111261 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9106BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    124.20€ / pezzi 1
    Risparmia 23.80€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'elettrodo per pH combinato Thermo Scientific™ Orion™ Serie Economy, con normale giunzione a stoppino e riempimento in gel è indicato per misurazioni del pH di routine.
L'elettrodo per pH combinato Thermo Scientific™ Orion™ Serie Economy, con normale giunzione a stoppino e riempimento in gel è indicato per misurazioni del pH di routine. Il corpo epossidico indistruttibile si estende oltre la lampadina in vetro di rilevamento del pH per svolgere i compiti più difficili. Garantisce una lunga durata per l'uso in laboratorio o sul campo con un design a bassa manutenzione che non richiede alcuna soluzione di riempimento.
  • Elettrolita Ag/AgCl gelificato permanentemente
  • Il modello 9106BNWP ha un intervallo di pH compreso tra 0 e 14; tutti gli altri hanno un intervallo di pH compreso tra 0 e 12
  • Intervallo di temperatura compreso tra 0 ° e 80 °C (32 ° e 176 °F)
  • Modelli per impieghi generici e superfici piane: lunghezza 4.31 in. (11 cm) × diam. corpo 0.43 in. (12 mm), diam. tappo 0.62 in. (16 mm)
  • Modello semimicro: lunghezza 5.93 in. (15 cm) × diam. corpo 0.25 in. (6 mm), diam. tappo 0.18 in. (10 mm)
Modello 91-06:
  • Connettore BNC impermeabile
Modelli per uso generico, fiasche, superfici piane e semimicro:
  • Connettore BNC
Garanzia: 3 mesi dalla data di acquisto dell'acquirente o 6 mesi dalla data di spedizione del rivenditore, se anteriore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Elettrolita Ag/AgCl gelificato permanentemente
Tipi di connettore BNC impermeabile
Giunzione Stoppino
Materiale Resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Non riempibile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH Orion
Elettrolita di riferimento Ag/AgCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 32 a 176 °F
Tipo di punta Standard
Lunghezza (sistema imperiale) 4.31 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 39.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 11 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema imperiale) corpo 0.43 in.
Diametro (sistema imperiale) tappo 0.62 in.
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 16 mm
Refillable Non-refillable
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.