Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Electrolyte Solution for Polarographic Dissolved Oxygen Probes
Codice prodotto. 10037312
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
60 mL Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10037312 60 mL Bottle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10037312 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 080514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.50€
    18.20€ / pezzi 1
    Risparmia 1.30€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Maintain DO probes in optimal working condition with Thermo Scientific™ Orion™ Electrolyte Solution for Polarographic Dissolved Oxygen Probes.
Maintain DO probes in optimal working condition with Thermo Scientific™ Orion™ Electrolyte Solution for Polarographic Dissolved Oxygen Probes, available in a convenient 60mL bottle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Descrizione Polargraphic Electrolyte Solution
Da utilizzare con (apparecchiatura) Polarographic DO Probes
Tipo Electrolyte Solution
Quantità 60 mL Bottle
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.