Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodi fluoruro Orion™
Descrizione
Misurazioni rapide, semplici, precise ed economiche di ioni fluoruro liberi in soluzioni acquose tramite gli elettrodi per fluoruri Thermo Scientific™ Orion™. La giunzione Thermo Scientific™ Sure-Flow™ consente la facile pulizia e il facile utilizzo in campioni difficili. L'elettrodo con semicella richiede un elettrodo di riferimento separato. Si consiglia l'uso dell'elettrodo di riferimento 900100 con elettrodi a semicella 9409BN e 9409SC.
- Numero di catalogo degli standard di calibrazione: 940906 - 0,1 M NaF; 940907 - 100 ppm F-; 040906 - 1 ppm F- con TISAB II; 040907 - 2 ppm F- con TISAB II; 940908 - 10 ppm F- con TISAB II
- Numero di catalogo ISA richiesto: 940909 - TISAB II; 940911 - TISAB III
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Water, wastewater, stack gases, bones, plating baths, acids, minerals, dental, tissue, soil, food, supplements. |
| Tipi di connettore | BNC impermeabile |
| Descrizione | Ionplus Sure-Flow combinato allo stato solido |
| Diametro (sistema imperiale) corpo | 0,51in. |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 13 mm |
| Tipo di soluzione di riempimento | 900061 (9609BNWP e 960900); 900001 con elettrodo di riferimento a giunzione singola 900100 (9409BN, 9409SC e 940900) |
| Giunzione | La giunzione a flusso libero Sure-Flow garantisce potenziali stabili e senza deriva |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4,33in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 39in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Vedi altri risultati |