Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodi fluoruro Orion™
Codice prodotto. 10769161
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
Semicella al fluoruro con connettore BNC
Tappo a vite
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10769161 Semicella al fluoruro con connettore BNC Pezzo
10663951 Tappo a vite Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10769161 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9409BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00€
    681.30€ / pezzi 1
    Risparmia 153.70€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 29-09-2026
Gli elettrodi combinati per fluoruro Thermo Scientific™ Orion™ consentono di misurare in modo rapido, semplice, accurato ed economico ioni di fluoruro liberi in soluzioni acquose.
Misurazioni rapide, semplici, precise ed economiche di ioni fluoruro liberi in soluzioni acquose tramite gli elettrodi per fluoruri Thermo Scientific™ Orion™. La giunzione Thermo Scientific™ Sure-Flow™ consente la facile pulizia e il facile utilizzo in campioni difficili. L'elettrodo con semicella richiede un elettrodo di riferimento separato. Si consiglia l'uso dell'elettrodo di riferimento 900100 con elettrodi a semicella 9409BN e 9409SC.
The ThermoFisher Orion Fluoride electrode complies with SM 4500-F- C-1997 and ASTM D1179-04 (B) for Drinking water and Wastewater measurements.
Features:
  • 9609BNWP is a combination electrode with a Sure-Flow™ junction that allows easy cleaning. When conventional electrode junctions clog, the Sure-Flow junction can be opened and flushed clean simply by pressing the cap.
  • 9409BN and 9409SC Fluoride Half-Cell Electrode are to be used with the Orion 900100 sure flow single Junction reference electrode
  • 9409SC requires a separate electrode cable with a screw cap connector.
Solutions required:
  • Standards
    • 940906 0.1 M NaF, 475 mL bottle
    • 940907 100 ppm F-, 475 mL bottle
    • 040908 10 ppm F- with TISAB II, 475 mL bottle
    • 040907 2 ppm F- with TISAB II, 475 mL bottle
    • 040906 1 ppm F- with TISAB II, 475 mL bottle
  • ISA
    • 940909 TISAB II, 3.8 L bottle
    • 940999 TISAB II, 4 x 3.8 L bottle
    • 940911 TISAB III concentrate, 475 mL bottle
  • Electrode fill solution
    • 900061 Optimum Results A electrode filling solution 5 x 60 mL bottles
    • 900001 Single junction reference electrode filling solution, 5 x 60 mL bottles
Items included with 9609BNWP only:
  • 900061 Optimum Results A electrode filling solution. 60mL 1 bottle
Warranty period:
  • 12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Water, wastewater, stack gases, bones, plating baths, acids, minerals, dental, tissue, soil, food, supplements.
Tipi di connettore Semicella al fluoruro con connettore BNC
Descrizione Semicella a stato solido
Diametro (sistema imperiale) corpo 0,51in.
Diametro (sistema metrico) corpo 13 mm
Tipo di soluzione di riempimento 900061 (9609BNWP e 960900); 900001 con elettrodo di riferimento a giunzione singola 900100 (9409BN, 9409SC e 940900)
Lunghezza (sistema imperiale) 4,33in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 39in.
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Materiale Resina epossidica
Temperatura (sistema imperiale) operativa Continuous: 32 to 176 °F; Intermittent: 176°F to 212°F
Certificazione/Conformità ASTM D1179, Standard Methods 4500-F C, EPA SW-846 9214, ASTM D3761, ISO 10359-1, EN 16279, ISO 4694, EPA Methods 13B and 14A
Elettrodo Half-cell. Use with Orion Sure-Flow reference 900100 or 900200.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori ISE
Temperatura (sistema metrico) operativa In continuo: Da 0 ° a 80 °C; intermittente: Da 0 a 100 °C
Tipo Half-cell Ion Selective Electrode
Intervallo di misurazione 1 x 10-6 M to saturated 0.02 ppm to saturated
Parametro Single Cell Ion Selective Electrode
Refillable Yes