Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodi fluoruro Orion™
Gli elettrodi combinati per fluoruro Thermo Scientific™ Orion™ consentono di misurare in modo rapido, semplice, accurato ed economico ioni di fluoruro liberi in soluzioni acquose.
705.00€ - 852.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) corpo | 0.51 in. |
---|---|
Diametro (sistema metrico) corpo | 13 mm |
Tipo di soluzione di riempimento | 900061 (9609BNWP e 960900); 900001 con elettrodo di riferimento a giunzione singola 900100 (9409BN, 9409SC e 940900) |
Lunghezza (sistema imperiale) | 4.33 in. |
Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 39 in. |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10769161
|
Thermo Scientific™
9409BN |
Semicella a stato solido | BNC |
731.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10663951
|
Thermo Scientific™
9409SC |
Semicella a stato solido | Tappo a vite |
705.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10374141
|
Thermo Scientific™
9609BNWP |
Ionplus Sure-Flow combinato allo stato solido | BNC impermeabile |
852.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Misurazioni rapide, semplici, precise ed economiche di ioni fluoruro liberi in soluzioni acquose tramite gli elettrodi per fluoruri Thermo Scientific™ Orion™. La giunzione Thermo Scientific™ Sure-Flow™ consente la facile pulizia e il facile utilizzo in campioni difficili. L'elettrodo con semicella richiede un elettrodo di riferimento separato. Si consiglia l'uso dell'elettrodo di riferimento 900100 con elettrodi a semicella 9409BN e 9409SC.
Garanzia: 12 mesi dalla data di acquisto dell'acquirente o 18 mesi dalla data di spedizione del rivenditore, se anteriore.Specifica
0.51 in. | |
900061 (9609BNWP e 960900); 900001 con elettrodo di riferimento a giunzione singola 900100 (9409BN, 9409SC e 940900) | |
39 in. | |
1 m | |
Continuous: 32 to 176 °F; Intermittent: 176°F to 212°F | |
Funzionamento continuo: 0° - 80 °C; Funzionamento intermittente: 0 - 100 °C |
13 mm | |
4.33 in. | |
110 mm | |
Epossido | |
ISE Meters | |
Yes |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.