Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fluoroborate Half-cell
Descrizione
Thermo Scientific™ OrionFluoroborate Half-cell can be easily and economically rejuvenated.
- Calibration Standards catalog number: Consult instruction manual
- Required ISA catalog number: 930711
- Required Reference : 900200
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Tipo | Fluoroborate Half-Cell |
| Descrizione | Fluoroborate Half-Cell with BNC Connector |
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.