Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes
Codice prodotto. 10292441
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Carbon Dioxide Electrode, 9502BNMP
HP Ammonia Electrode, 9512HPBNWP
HP Ammonia Electrode, 9512HPBNWP, 9512HP
Standard Ammonia Electrode 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512
Standard Ammonia Electrode, 9512BNWP, 9512
Include:
20 Loose Membranes
3 Bonded Membranes
3 Membranes
4 Membranes
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
pezzi 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Include Dimensione della confezione
10292441 Standard Ammonia Electrode 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512 20 Loose Membranes pezzi 20
10408532 Carbon Dioxide Electrode, 9502BNMP 4 Membranes Pezzo
10758971 Standard Ammonia Electrode, 9512BNWP, 9512 3 Bonded Membranes pezzi 3
10554454 HP Ammonia Electrode, 9512HPBNWP, 9512HP 20 Loose Membranes pezzi 20
10165673 HP Ammonia Electrode, 9512HPBNWP 3 Membranes pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10292441 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 951204
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Choose from loose or preassembled membranes for ease of use with Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes.
™™
Fresh membranes provide optimum performance with gas-sensing ion selective electrodes. Ammonia electrodes require different membranes if using standard electrode or high performance ammonia electrode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione For Standard Ammonia Electrode 9512BNWP; 9512 Ammonia; 20 Loose Membranes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Ammonia Electrode 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512
Tipo Gas-Sensing ISE Membrane
Include 20 Loose Membranes