Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes
Codice prodotto. 10408532
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Carbon Dioxide Electrode, 9502BNMP
HP Ammonia Electrode, 9512HPBNWP
HP Ammonia Electrode, 9512HPBNWP, 9512HP
Standard Ammonia Electrode 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512
Standard Ammonia Electrode, 9512BNWP, 9512
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
pezzi 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10408532 Carbon Dioxide Electrode, 9502BNMP Pezzo
10292441 Standard Ammonia Electrode 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512 pezzi 20
10758971 Standard Ammonia Electrode, 9512BNWP, 9512 pezzi 3
10554454 HP Ammonia Electrode, 9512HPBNWP, 9512HP pezzi 20
10165673 HP Ammonia Electrode, 9512HPBNWP pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10408532 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 950204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    190.80€ / pezzi 1
    Risparmia 42.20€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choose from loose or preassembled membranes for ease of use with Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE membranes.
™™
Fresh membranes provide optimum performance with gas-sensing ion selective electrodes. Ammonia electrodes require different membranes if using standard electrode or high performance ammonia electrode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione For Carbon Dioxide Electrode 9502BNMP; Four membranes with O-rings
Da utilizzare con (apparecchiatura) Carbon Dioxide Electrode, 9502BNMP
Tipo Gas-Sensing ISE Membrane