Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodo per ammoniaca ad alte prestazioni Orion™
Codice prodotto. 10659663
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
Connettore BNC impermeabile
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10659663 Connettore BNC impermeabile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10659663 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9512HPBNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00€
    678.60€ / pezzi 1
    Risparmia 151.40€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Obtain quick, simple, accurate and economical results at low level ammonia measurements.
Obtain a more linear response at lower levels and improved response time in ammonia measurements with the Thermo Scientific™ Orion™ High-Performance Ammonia Electrode, an ammonia gas-sensing electrode.
Ammonia is an important aspect of wastewater and environmental management. The 9512HPBNWP complies with SM 4500-NH3 D-1997 or E-1997; ASTM D1426-08 (B).
Features:
  • 9512HPBNWP features a hydrophobic gas-permeable membrane technology for use with either loose membrane 951214 or pre-assembled membrane caps 951215. Good for samples with <0.1 mg/L ammonia.
Solutions required:
  • Standards
    • 951006 0.1 M NH4Cl standard, 475 mL bottle
    • 951007 1000 ppm ammonia as nitrogen standard, 475 mL bottle
    • 951207 100 ppm ammonia as nitrogen standard, 475 mL bottle
  • ISA
    • 951011 Alkaline reagent, 475 ml bottle
    • 951210 Ammonia low level ISA with blue dye, 475 mL bottle
    • 951211 Ammonia ISA with blue dye, 475 mL bottle
  • Electrode fill solution
    • 951209 Electrode filling solution, 60 mL bottle
  • Storage solution
    • 951213 Ammonia electrode storage solution, 475 mL bottle
Consumables required:
  • Membranes
    • 951214 Loose membranes for HP electrodes, box of 20
    • 951215 Pre-assembled outer body and membrane cap assembly for HP electrodes, 3 pack
  • Items included with
    • 951209 Electrode filling solution, 60mL 2 bottles
    • 951214 Loose membranes, box of 20. 1 box
    • 951215 Pre-assembled outer body and membrane cap assembly for HP electrodes, 3 pack
Warranty period:
  • 12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Water testing, wastewater, biosolids, aquaculture, seafood, biological samples, wine, TKN, air.
Tipi di connettore Connettore BNC impermeabile
Descrizione Elettrodo ionoselettivo per ammoniaca ad alte prestazioni
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Tipo di soluzione di riempimento Soluzione di riempimento elettrodo per ammoniaca ad alte prestazioni
Riferimento interno Ammine volatili
Giunzione Annular PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Materiale Resina epossidica
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32°F to 122°F
Certificazione/Conformità ASTM D1426, Standard Methods 4500-NH3 D, EPA Method 1689, ISO 6778, OSHA ID-164.
Da utilizzare con (apparecchiatura) ISE Meter with a BNC Connection
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0 ° a 50 °C
Tipo Ammonia Electrode