Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Iodide Ion Selective Electrodes
Codice prodotto. 10169860
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC impermeabile
Tappo a vite
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore unitSize
10169860 BNC Pezzo
10288420 Tappo a vite Pezzo
10191351 BNC impermeabile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10169860 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9453BN
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get fast, stable and reliable iodide ions readings in aqueous solutions.
Get fast and stable readings using Thermo Scientific™ Orion™ Iodide Electrodes with built-in Thermo Scientific™ Sure-Flow™ reference. Combination design decreases the amount of required sample and reduces waste.
  • Calibration standards catalog number: 945306 - 0.1M NaI Required ISA catalog number: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC
Descrizione With BNC connector
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori ISE
Tipo Solid state half-cell