Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Filling Solutions
Descripción
™™ These solutions are specially formulated to work with the recommended ion selective electrodes and prevent electrode interferences from filling solution.
- Filling/maintenance solutions are for use with Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrodes (ISE)
- Optimum Result™ ISE filling solutions are specially designed for the Ionplus™ series ion selective electrodes
Ordering Information:
- Packaged as set of five 2 oz. (5 x 60mL) bottles, except Cat. No. 951209, 951202 and 950202 packaged as one 2 oz. (60mL) bottle and Cat. No. 954602 packaged as one 1.6 oz. (50mL) bottle
Note:
The following part number has been changed due to a recent system upgrade:
Old Part Number: 900018
New Part Number: 900018-WA
Please use the new part number when placing an order or requesting a quote. The old and new part numbers are interchangeable on Certificate of Analysis and Material Safety Data Sheet (MSDS) files.
Especificaciones
Especificaciones
| Descrizione | Soluzione di riempimento per elettrodo ionoselettivo per ammoniaca |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Elettrodi ionoselettivi Orion Thermo Scientific |
| Tipo | Ion Selective Electrode Filling Solution |
| Quantità | 60 ml |
Seguridad y manipulación
- Ammonia Electrode Filling Solution
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Chloride, Silver Nitrate
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.