Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Filling Solutions
Descrizione
™™ These solutions are specially formulated to work with the recommended ion selective electrodes and prevent electrode interferences from filling solution.
Caratteristiche:
- ™™
- ™™
Informazioni per l'ordine:
- Packaged as set of five 2 oz. (5 x 60mL) bottles, except Cat. No. 951209, 951202 and 950202 packaged as one 2 oz. (60mL) bottle and Cat. No. 954602 packaged as one 1.6 oz. (50mL) bottle
Nota:
The following part number has been changed due to a recent system upgrade:
Precedente numero di catalogo: 900018
Nuovo numero di catalogo: 900018-WA
Per ordini o preventivi, si prega di utilizzare il nuovo numero di catalogo. I numeri di catalogo vecchi e nuovi sono intercambiabili sui file del certificato di analisi e nelle schede di sicurezza dei materiali (MSDS).
Specifica
Specifica
| Descrizione | Soluzione di riempimento per elettrodi ionoselettivi per cadmio, calcio, fluoruri e solfuri Optimum Results A |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Orion Ion Selective Electrodes, Calcium ISE, Fluoride ISE, Sulfide ISE |
| Tipo | Ion Selective Electrode Filling Solution |
| Quantità | 5 x 60 mL |
Safety and Handling
- optimum results F reference filling solution
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate, sodium chloride, silver chloride
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.