Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Ion Selective Electrodes
Codice prodotto. 10597401
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
None
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Misuratori ISE
Tipo:
Elettrodo ionoselettivo combinato
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Codice prodotto. 10597401
Marca: Thermo Scientific™ 9707BNWP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measurements are quick, simple, accurate and economical. Analyze free nitrate ions in aqueous solutions reliably at low limits of detection.
Measure nitrate in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Electrodes.
  • Calibration standards catalog number: 920706 — 0.1M NaNO3; 920707 — 1000ppm N; 930707 — 100ppm N
  • Required ISA catalog number: 930711 or 930710/nitrate ISS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC
Descrizione Combination Nitrate Electrode with Waterproof BNC Connector
Deriva drift-free potentials
Giunzione Sure-Flow Junction
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori ISE
Tipo Elettrodo ionoselettivo combinato