Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ORP Standards for Redox/ORP Electrodes
Codice prodotto. 11727697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
475 mL
5 x 60 mL
Dimensione della confezione:
475mL
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11727697 475 mL 475mL
11757807 5 x 60 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11727697 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 967901
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Measure ORP simply and accurately with these standards, stable for up to a year (unopened).
Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP Standards for Redox/ORP Electrodes. Orion OPR standards are stable for up to a year (unopened) and can be used directly from the bottle with no mixing or diluting.
Orion OPR standards are designed for use with gel-filled ORP/ATC Triode™ electrodes (9179BNMD and 9179BN); refillable ORP/ATC Triode electrodes (9180BNMD and 9180BN); glass-bodied ORP electrodes, (9778BNWP and 9778SC); and Sure-Flow™ ORP electrodes, (9678BNWP and 967800).
  • Included in the new ASTM ORP method
  • Used as relative mV standard to calibrate the offset of sample
  • +220mV vs. Ag/AgCl using 4M KCl saturated with AgCl filling solution (Part No. 900011), +420mV vs. Standard Hydrogen Electrode (EH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione ORP Standard
Imballaggio Bottle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gel-filled ORP/ATC Triode™ electrodes (9179BNMD and 9179BN), Refillable ORP/ATC Triode electrodes (9180BNMD and 9180BN), Glass-bodied ORP electrodes, (9778BNWP and 9778SC), Sure-Flow™ ORP electrodes, (9678BNWP and 967800)
Tipo di soluzione Standard Solution
Tipo Redox/ORP Electrode Standard
Quantità 475 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ORP Standard
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P321-Trattamento specifico (vedere supplemental first aid instructions su questa etichetta).
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Iodide, Potassium Hydroxide, Iodine, Boric Acid
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.