Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi di tampone pH Orion™
Codice prodotto. 10759161
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
475 ml
5 x 60 mL
pH:
1.68
4.01
5
6.86
7
9.18
10.01
12.46
Dimensione della confezione:
475mL
pezzi 5
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità pH Dimensione della confezione
10759161 475 ml 4.01 475mL
10520164 475 ml 1.68 475mL
11727807 5 x 60 mL 1.68 pezzi 5
10213021 475 ml 10.01 475mL
10136470 5 x 60 mL 10.01 pezzi 5
10114234 475 ml 12.46 475mL
11717807 5 x 60 mL 12.46 pezzi 5
11787797 5 x 60 mL 4.01 pezzi 5
11772797 475 ml 5 475mL
11762817 475 ml 6.86 475mL
11737807 5 x 60 mL 6.86 pezzi 5
10653951 475 ml 7 475mL
11797797 5 x 60 mL 7 pezzi 5
11722827 475 ml 9.18 475mL
11747807 5 x 60 mL 9.18 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 10759161 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 910104
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori.
Esecuzione di calibrazioni del pH accurate e riproducibili con flaconi di tampone pH Thermo Scientific™ Orion™ codificati a colori. I tamponi a pH 4,01, 5,00, 7,00 e 10,01 sono codificati a colori, per un uso semplificato. Tutti i tamponi pH Orion sono tracciabili ai materiali di riferimento standard NIST™.
All Orion pH Buffer Bottles have pH/temperature tables printed on the labels for accurate calibrations and NIST traceability. Manufactured under ISO 9000 quality standards.
Buffer Color Codes:
  • pH 4.01 buffer is pink
  • pH 5.00 buffer is orange
  • pH 7.00 buffer is yellow
  • pH 10.01 buffer is blue
The buffers are available in pint (475mL) bottles, portable five packs of 2 oz. (5 x 60mL) bottles, convenient All-in-One buffer kits, 5 gallon (19L) Cubitainers™ and single-use pouches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico pH Buffer, bottles
Colore Rosa
Certificato di analisi Yes
Descrizione Tampone pH 4.01 (rosa)
Da utilizzare con (applicazione) Per calibrazione accurata e riproducibile del pH
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode
pH 4.01
Forma fisica Liquid
Quantità 475 ml
Tipo di soluzione Soluzione tampone
Formulazione Water, Potassium Hydroxide, Amaranth Red No. 27, Potassium Hydrogen Phthalate
Imballaggio Flacone
Tracciabilità a NIST Sì
Certificazione/Conformità ISO 9001
Grado Certified
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.