Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Cubitainers™
Hold 5 gallons (19L) of pH buffer in color-coded Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Cubitainers™ with easy-pour spigot.
160.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | pH Buffer, 5 gallon cubitainers |
---|---|
Punti di ebollizione | 100°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Accurate, reproducible pH calibrations |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Meter and Electrode |
Forma fisica | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | pH | Imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | pH | Imballaggio | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11742817
|
Thermo Scientific™
9104CB |
4.01 | Cubitainer | 19 L |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11782817
|
Thermo Scientific™
9107CB |
7 | Cubitainer | 19 L |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11752827
|
Thermo Scientific™
9110CB |
10.01 | Cubitainer | 19 L |
160.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Hold 5 gallons (19L) of pH buffer in color-coded Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Cubitainers™ with easy-pour spigot.
- Color coded: pH 4.01 buffer is pink, pH 7.00 buffer is yellow, pH 10.01 buffer is blue
- Packaged with buffer/temperature tables for accurate calibrations and NIST™ traceability
- Manufactured under ISO 9000 quality standards
Specifica
pH Buffer, 5 gallon cubitainers | |
Accurate, reproducible pH calibrations | |
Liquid | |
Cubitainer | |
Soluble |
100°C | |
pH Meter and Electrode | |
19 L | |
Yes |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.