Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Individual Use Pouches
Codice prodotto. p-4521264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 15 ml
25 x 15 ml
pH:
4.01
7
10.01
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità pH Dimensione della confezione
10283061 10 x 15 ml 4.01 pezzi 10
10756861 25 x 15 ml 4.01 pezzi 25
10069110 10 x 15 ml 7 pezzi 10
10242491 25 x 15 ml 7 pezzi 25
10185062 10 x 15 ml 10.01 pezzi 10
10470443 25 x 15 ml 10.01 pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10283061 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 910410WA
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Orion™ single-use pH calibration buffers deliver NIST-traceable accuracy for pH meters and electrodes. Designed for GxP labs, these ready-to-use, color-coded buffer pouches support compliant workflows, reduce contamination risk and ensure reliable, traceable pH calibration results.
Thermo Scientific™ Orion™ single-use pH calibration buffers deliver NIST-traceable accuracy for pH meters and electrodes in laboratory and GxP-regulated environments. These ready-to-use, color-coded buffer pouches support compliant calibration workflows, reduce contamination risk, and ensure consistent, reliable results. Each pouch is individually labeled for full traceability and designed for direct electrode use, improving efficiency and confidence in pH measurements.
  • Color coded: pH 4.01 buffer is pink, pH 7.00 buffer is yellow, and pH 10.01 buffer is blue
  • Confezionato con le tabelle dei tamponi e delle temperature per una calibrazione accurata e la riconducibilità agli standard NIST
  • Manufactured under ISO 9000 quality standards
  • Pouches are 15mL each and are available in 10 packs or 25 packs
Nota:
i numeri di catalogo riportati di seguito sono stati modificati a causa di un recente aggiornamento del sistema.
Precedente numero di catalogo: 910410
Nuovo numero di catalogo: 910410-WA
Precedente numero di catalogo: 911025
Nuovo numero di catalogo: 911025-WA
Per ordini o preventivi, si prega di utilizzare il nuovo numero di catalogo. I numeri di catalogo vecchi e nuovi sono intercambiabili sui file del certificato di analisi e nelle schede di sicurezza dei materiali (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico pH Buffer, individual use pouches
Punti di ebollizione 100°C
Colore Rosso chiaro
Certificato di analisi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Monouso per calibrazione pH
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode, single-use
pH 4.01
Forma fisica Liquid
Quantità 10 x 15 ml
Tipo di soluzione Soluzione tampone
Formulazione Water, Potassium Hydroxide, Amaranth Red No. 27, Potassium Hydrogen Phthalate
Imballaggio Busta
Tracciabilità a NIST
Informazioni di solubilità Soluble
Certificazione/Conformità ISO 9001
Grado Certified
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.