Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Descrizione
Includes
5 x 60mL Bottles
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions in ready to use bottles.
Storage Solutions:
- Storage solution ensures that the pH electrode works properly after prolonged storage, overnight storage and between samples
Warranty: Out of box
Specifica
Specifica
| Descrizione | Soluzione di conservazione elettrodi per pH, bottiglie 5 x 2 once (5 x 60 ml) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Electrode |
| Tipo | Soluzione per conservazione elettrodi pH |
| Tipo di soluzione di riempimento | Conservazione |
| Da utilizzare con (applicazione) | garantisce che l'elettrodo per pH funzioni in modo corretto dopo una conservazione prolungata, la pausa overnight e tra i diversi campioni |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 60 ml |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.