Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Codice prodotto. 12073363
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Elettrodo pH
pH Electrode
Quantità:
60 ml
475 ml
19 L
Dimensione della confezione:
475mL
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Quantità Dimensione della confezione
12073363 Elettrodo pH 475 ml 475mL
11986069 Elettrodo pH 475 ml 475mL
11777797 pH Electrode 60 ml pezzi 5
11752797 pH Electrode 19 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12073363 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 810001
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions in ready to use bottles.
La soluzione di conservazione assicura che l'elettrodo pH funzioni correttamente dopo una conservazione prolungata, una notte e tra un campione e l'altro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Soluzione per conservazione di elettrodi pH ROSS, flacone da 1 pinta (475 ml)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Elettrodo pH
Tipo Soluzione per conservazione elettrodi pH
Tipo di soluzione di riempimento Conservazione
Imballaggio Flacone
Quantità 475 ml
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.