Learn More
Thermo Scientific™ Soluzioni per la pulizia e la conservazione degli elettrodi per pH Orion™
Codice prodotto. 11727777
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
A, B, C, D
Bacteria Removal (B)
General Cleaning (C)
No Cal Stain Lifter
Oil and Grease Removal (D)
Rinse
Soluzione di lavaggio
Quantità:
10 pk.
25 pk.
30 ml
4 x 60 mL
60 mL
60 mL (B, D), 30 mL (A, C)
Unit Size:
60mL
pezzi 10
pezzi 25
pezzi 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo di soluzione di riempimento Quantità Unit Size
11727777 Soluzione di lavaggio 30 ml pezzi 4
11722737 No Cal Stain Lifter 60 mL 60mL
11772787 A, B, C, D 60 mL (B, D), 30 mL (A, C) pezzi 4
15304338 Soluzione di lavaggio 30 ml pezzi 4
11737777 Bacteria Removal (B) 4 x 60 mL pezzi 4
11747777 General Cleaning (C) 30 ml pezzi 4
11757777 Oil and Grease Removal (D) 4 x 60 mL pezzi 4
11772168 Rinse 10 pk. pezzi 10
11702188 Rinse 25 pk. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 11727777 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 900021WA
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™.
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™ in flaconi pronti per l'uso.
Cleaning Solutions:
  • Solutions are identified by the letters A, B, C, and D; each letter designates a unique formulation
  • Cleaning solution A is for removing protein contaminants, cleaning solution B is for removing bacterial contaminants, cleaning solution C is for general cleaning and cleaning solution D is for removing oil and grease contaminants
  • Bottles include a small beaker to hold the solution and a plastic pipet to remove the old electrode filling solution
Includes (PN 900020):
  • One bottle each of cleaning solutions A, B, C and D
  • One beaker
  • One pipet
Note:
The following part numbers have been changed due to a recent system upgrade:
Old Part Number: 900021
New Part Number: 900021-WA
Old Part Number: 900022
New Part Number: 900022-WA
Please use the new part number when placing an order or requesting a quote. The old and new part numbers are interchangeable on Certificate of Analysis and Material Safety Data Sheet (MSDS) files.
Warranty: Out of box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Bottiglie di soluzione di lavaggio A per rimozione delle proteine 4 x 1 oncia (4 x 30 ml), becher e pipetta
Da utilizzare con (apparecchiatura) Elettrodo pH
Tipo Soluzione detergente per elettrodi pH
Tipo di soluzione di riempimento Soluzione di lavaggio
Da utilizzare con (applicazione) Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode
Imballaggio Bottle
Quantità 30 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • pH Cleaner A
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P321-Trattamento specifico (vedere supplemental first aid instructions su questa etichetta).
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin, Hydrochloricacid
Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.