Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution
Codice prodotto. 12083363
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
KCl Fill Solution
Reference Outer Fill
Sodium micro electrode fill
Surfactant Electrode Fill, Ross Fill
pH Electrode Fill
soluzione di riempimento
Quantità:
1 x 60 mL
5 x 60 mL
60 ml
Dimensione della confezione:
300mL
pezzi 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di soluzione di riempimento Quantità Dimensione della confezione
12083363 Surfactant Electrode Fill, Ross Fill 60 ml pezzi 5
11767787 pH Electrode Fill 5 x 60 mL pezzi 5
11777787 pH Electrode Fill 1 x 60 mL pezzi 5
12064502 soluzione di riempimento 60 ml pezzi 5
12034502 soluzione di riempimento 60 ml 300mL
12044502 Reference Outer Fill 5 x 60 mL pezzi 5
11797787 Sodium micro electrode fill 1 x 60 mL pezzi 5
11707797 soluzione di riempimento 60 ml pezzi 5
11717797 pH Electrode Fill 5 x 60 mL pezzi 5
13499216 KCl Fill Solution 5 x 60 mL pezzi 5
11767797 KCl Fill Solution 5 x 60 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 12083363 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 810007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    117.00€ / pezzi 5
    Risparmia 8.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this pH electrode filling solution with pH electrodes and reference electrodes.
Use Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Filling Solution with pH electrodes and reference electrodes. Packaged as five 2 oz. (5 x 60mL) bottles.
  • Only use ROSS™ filling solution (810007) with ROSS™ and ROSS Ultra™ pH electrodes to prevent damaging the ROSS electrodes
  • When the single junction reference electrode (900100) or double junction reference electrode (900200) are used with Orion ion selective electrodes (ISE), refer to the recommended ISE filling solution listed in the ISE user guide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Soluzione di riempimento di elettrodi ROSS Ultra, ROSS, PerpHecT ROSS
Da utilizzare con (apparecchiatura) Elettrodi pH ed elettrodi di riferimento (per evitare danni, con gli elettrodi Ross utilizzare solo la soluzione di riempimento ROSS), ROSS, PerpHecT ROSS Electrodes
Tipo pH Electrode Filling Solution
Tipo di soluzione di riempimento Surfactant Electrode Fill, Ross Fill
Imballaggio 5 2 oz. (5 x 60 mL) Bottles
Quantità 60 ml
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.