Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Potassium Ion Selective Electrodes
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
BNC (Waterproof)
None
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Misuratori ISE
Tipo:
Elettrodo ionoselettivo combinato
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Measure potassium ions in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Potassium Electrodes.
- Calibration Standard Catalog number: 0.1M KCl / 921906
- Required ISA Catalog number: 931911
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | None |
| Descrizione | Replacement Module for Potassium Sure-Flow Combination Electrode 9719BNWP |
| Deriva | drift-free potentials |
| Giunzione | Sure-Flow Junction |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratori ISE |
| Tipo | Elettrodo ionoselettivo combinato |
| Parametro | Potassium |