Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagents with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific Orion AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Powder pack chemistries dissolve quickly in solution, are easy to mix and do not require a stir rod or crushing. Each powder pack is notched for simplified pouch opening in the lab or field. Powder pack reagents measure aluminum, ammonia, chlorine, copper, cyanide, DEHA, iron, manganese, molybdate, nitrite, phosphate, silica and sulfate.
- Equivalent to other widely used and recognized chemistries
- Compatible with Orion™ AQUAfast™ Colorimeters
Specifica
Specifica
| Tipo | Ammonia |
| Metodi approvati EPA | Wastewater: Standard Methods 4500-NH3 F-1997 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter |
| Include | Set of 2: 200 Ammonia Salicylate Powder Packs, 200 Ammonia Cyanurate Powder Packs |
| Imballaggio | Powder Pack |
| Quantità | 100 tests |
| Range | 0.01 to 0.8 mg/L N |
| Accessori raccomandati | AQUAfast 24 mm round vials (Cat. No. AC2V24) |
| Metodo test | Salicylate |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonia Cyanurate Reagent F10
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,dihydrate
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.