Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagents with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific Orion AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. Powder pack chemistries dissolve quickly in solution, are easy to mix and do not require a stir rod or crushing. Each powder pack is notched for simplified pouch opening in the lab or field. Powder pack reagents measure aluminum, ammonia, chlorine, copper, cyanide, DEHA, iron, manganese, molybdate, nitrite, phosphate, silica and sulfate.
- Equivalent to other widely used and recognized chemistries
- Compatible with Orion™ AQUAfast™ Colorimeters
Specifica
Specifica
| Tipo | Sulfate |
| Metodi approvati EPA | Drinking Water: ASTM D516-07 / Standard Methods 4500-SO42- E; Wastewater: ASTM D516-07 / Standard Methods 4500-SO42- E |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion AquaMate Vis and UV-Vis Spectrophotometers, Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Colorimeter |
| Include | 100 Sulfate Powder Packs |
| Imballaggio | Powder Pack |
| Quantità | 100 tests |
| Range | 5 to 100 mg/L SO4 |
| Accessori raccomandati | AQUAfast 24 mm round vials (Cat. No. AC2V24) |
| Metodo test | Bariumsulfate-Turbidity |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid, bariumchloride dihydrate
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.