Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Glass Bodied pH/ATC Triode™
Codice prodotto. 16690713
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC (Waterproof), RCA
BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN, 8-pin Mini-DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
16690713 BNC (Waterproof), RCA Pezzo
12493617 BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN, 8-pin Mini-DIN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16690713 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 8302BNURCA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00€
    439.00€ / pezzi 1
    Risparmia 42.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Nessuna necessità di attendere la stabilizzazione delle letture pH nella misurazione di campioni con temperature variabili.
Nessuna necessità di attendere la stabilizzazione delle letture pH nella misurazione di campioni con temperature variabili. Gli elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ combinano stabilità, precisione e velocità di risposta della linea ROSS Ultra con la misurazione integrata delle temperature. Gli elettrodi Orion ROSS non contengono argento o cloruro di argento e sono dotati di design a doppia giunzione, per la protezione del campione dalle contaminazioni e per la compatibilità con i tamponi TRIS.
Orion™ ROSS Ultra™ Electrodes offer the best stability and drift free measurements of all our ROSS electrodes while still providing the rapid accuracy and temperature response synonymous with this reference system These are compatible with samples containing organic compounds, Tris buffers, enzymes, proteins, heavy metals, and other compounds.
Solutions required:
Electrode fill solution
  • 810007 ROSS pH electrode fill solution, 5 x 60 mL bottles
Electrode storage solution
  • 810001 ROSS pH electrode storage solution, 475 mL bottle
pH buffers
  • 910168 pH 1.68 buffer, NIST traceable, 475 mL
  • 910104 pH 4.01 buffer, color coded red, NIST traceable, 475 mL
  • 910105 pH 5.00 buffer, color coded orange, NIST traceable, 475 mL
  • 910686 pH 6.86 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
  • 910107 pH 7.00 buffer, color coded yellow, NIST traceable, 475 mL
  • 910918 pH 9.18 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
  • 910110 pH 10.01 buffer, color coded blue, NIST traceable, 475 mL
  • 910112 pH 12.46 buffer, NIST traceable, 475 mL
  • 810199 All-in-One ROSS pH buffer kit, includes pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers, 475ml each ROSS pH electrode storage solution, 475 ml, pH electrode cleaning solution C, 30 ml and 12 mm electrode storage bottle
pH cleaning solution kit
  • 900020 Cleaning solution A and C, 30 mL each. B and D, 60 mL each
Items included with
  • 810007 ROSS pH electrode fill solution 60 mL 1 bottle
Warranty period
  • 24 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Orion ROSS Ultra Glass Triode pH/ATC Combination Electrodes with a BNC and RCA Connector and 1 meter cable
Tipi di connettore BNC (Waterproof), RCA
Giunzione Ceramic
Materiale Chemical Resistant Glass Body
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH/ATC combinato
Tipo di soluzione di riempimento Soluzione di riempimento di KCl 3 M per elettrodo ROSS (n. di cat. 810007)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mettler Toledo Five and Seven series pH meters
Riferimento interno ROSS
Punto isopotenziale 7
Precisione relativa pH 0.03 pH for buffers using automatic temperature compensation
Precisione 0.01
Warranty 2 Years
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) 12 mm