Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 Printer and Computer Cable Set
Codice prodotto. 12043313
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
12043313 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12043313 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 1010004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00€
    76.40€ / pezzi 1
    Risparmia 5.60€
    6% Sconto
Connect your computer and printer to a Versa Star, Star A200 or Star A300 series meter using the Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 Printer and Computer Cable Set.
Connect your computer and printer to a meter using the Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 Printer and Computer Cable Set. These cables are designed for use with Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star meters, Thermo Scientific™ Orion™ Star A series meters (Star A320, Star A220 and Star A210 series) and legacy Orion™ Star and Star Plus meters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Orion Star series RS232 printer and computer cable set
Tipo Meter Interface Cable
Include One RS232 printer interface cable (2.5mm RS232 meter connector and 25 pin RS232 printer connector) and one RS232 computer interface cable (2.5mm RS232 meter connector and 9 pin RS232 computer connector)
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.