Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 Printer Computer Cable
Codice prodotto. 10772304
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
10772304 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10772304 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 1010053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.75€
    45.40€ / pezzi 1
    Risparmia 3.35€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Connect your computer to a Versa Star, Star A200 or Star A300 series meter using the Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 Computer Cable.
Connect your computer to a meter using the Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 Computer Cable. This cable is designed for use with Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star meters, Thermo Scientific™ Orion™ Star A series meters (Star A320, Star A220 and Star A210 series) and legacy Orion™ Star and Star Plus meters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Orion Star series RS232 computer cable
Tipo Meter Interface Cable
Include RS232 computer interface cable (2.5mm RS232 meter connector and 9 pin RS232 computer connector)
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.